Merck
Z560502
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 200 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded24/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
25 mm × 584 mm
Säulenvolumen
200 mL
Reservoirvolumen
250 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)