Z556602
Aldrich® ultra Benchclamp™
dual adjustment, size S
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Größe
S
Beschreibung
3-prong
L × Durchm.
102 mm × 8 mm , arm
Backenkapazität
0-32 mm
Zinke B
6 mm
Allgemeine Beschreibung
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z556602-1EA | 4061837636530 |