Merck
Z552712
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 24/40, GL 14 thread
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
male joint: ST/NS24/40
Fitting
GL 14 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z552712-1EA4061837636059