Merck
Z548820
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-pouring funnel
stem L × O.D. 100 mm × 22 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Schaft L × AD
100 mm × 22 mm
Allgemeine Beschreibung
Das fast geschlossene Ende mit den nur 2mm kleinen Bohrungen ermöglicht ein einfaches Aufgeben von Lösemitteln auf Chromatographiesäulen, ohne das Füllmaterial aufzuwirbeln! AD oben 75mm.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)