Merck
Z546631
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 70-100 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
80 mm
Trichterkapazität
350 mL
Schaftdurchm.
22 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)