Z544450
Molymod® Molekülbausatz
teacher/researcher set, organic
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
60104506
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
no. of atoms 111
no. of bonds 140
Hersteller/Markenname
Molymod MMS-003
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung von realistischen Modellen im Maßstab 2.8cm =100pm (offen) oder 1.7cm = 100pm (mit Spheren, nur Organikset). Jedes Set enthält farbkodierte Atome (mit Bindungslöchern im korrekten Winkel) und Bindungen in einer Plastikbox.
(38) Black carbon atom parts: (24) tetrahedral, (6) trigonal bipyramidal, (6) trigonal, (2) two-hole linear
(12) Red two-hole angular oxygen atom parts
(40) White single-hole hydrogen atom parts
(4) Blue tetrahedral nitrogen atom parts
(2) Yellow sulfur atom parts: (1) tetrahedral, (1) octahedral
(4) Purple tetrahedral phosphorus atom parts
(8) Green single-hole halogen atom parts
(3) Grey metal atom parts: (2) single-hole, (1) two-hole angular
(18) Lone pair 2D paddles: (6) pink, (6) purple, (6) beige
(55) Medium-length 19mm grey links
(25) Flexible long 30mm grey links
(60) Short 2mm white links
Link remover tool
Storage box
Instructions
(12) Red two-hole angular oxygen atom parts
(40) White single-hole hydrogen atom parts
(4) Blue tetrahedral nitrogen atom parts
(2) Yellow sulfur atom parts: (1) tetrahedral, (1) octahedral
(4) Purple tetrahedral phosphorus atom parts
(8) Green single-hole halogen atom parts
(3) Grey metal atom parts: (2) single-hole, (1) two-hole angular
(18) Lone pair 2D paddles: (6) pink, (6) purple, (6) beige
(55) Medium-length 19mm grey links
(25) Flexible long 30mm grey links
(60) Short 2mm white links
Link remover tool
Storage box
Instructions
Rechtliche Hinweise
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z544450-1SET | 4061833078204 |