Z542636
Ace O-rings, Viton®
I.D. 6.0 mm, wall size 2.6 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 785511
ID
6.0 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z542636-1PAK | 4061832350233 |