Z531286
Aldrich® Spiralkühler
jacketed, L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Länge
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lieferbar als normaler und als Intensivkühler mit zusätzlichem Kühlmantel. Anschlüsse oben und unten in NS.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z531286-1EA | 4061832132709 |