Merck
Z530468
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head
Joints: ST/NS 24/40 (3), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (3)
Eintauchtiefe
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Claisenadapter mit Thermometerschliff. Seitenarm mit Tropfspitze
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)