Merck
Z530379
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Kapazität
10 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur genauen Dosierung der Gasmenge. Mit Schliffanschluss für Reaktionsgefäß oder Ballastgefäß.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z530379-1EA4061832112190