Z509248
Watch glasses
O.D. 75 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
concave
soda-lime glass
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)