Z508624
PTFE-Rührblatt
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 160 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8085-23
Breite
160 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z508624-1EA | 4061832364070 |