Z503681
Thermometergestell
steam autoclavable, 121°C, pkg of 1 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 25 x thermometers
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18981-0001
L × B × H
5.875 mm × 8.375 mm × 9.875 mm
Allgemeine Beschreibung
Für bis zu 25 Thermometer. Dampfautoklavierbar (121°C). Lochdurchmesser obere Platte: 9.5 mm, untere Platte: 3.8 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)