Z501980
Glindemann PTFE-Dichtungsringe
(for 10/30 joints)
Synonym(e):
ptfe ring, ptfe sealing, ring joints
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint 10/30
Verpackung
pkg of 50 ea
pkg of
Hersteller/Markenname
Glindemann K10
Temperaturmessbereich
≤250 °C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Fettfreier Schutz für das Arbeiten mit luft- und feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen
- Auch zur Langzeitlagerung unter Vakuum geeignet
- Einfach auf den Schliff aufzuschieben
- Temperaturstabil bis zu 250°C
Rechtliche Hinweise
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)