Z422320
Aldrich® KOH-Abscheider
large, L 610 mm, I.D. 90 mm
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
ID
90 mm
Länge
610 mm
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie Aldrich KOH Absorberturm und nachgeschaltete Kühlfalle, um Wasserdampf und saure Gase sicher zu entfernen, die sonst Ihre Vakuumanlage beschädigen könnten. Ober- und Unterteil mit 50mm O-Ringdichtung und Halteklammer.
Eigenschaften:
KOH Absorberturm
Eigenschaften:
KOH Absorberturm
- Geeignet für mehrere hintereinandergeschaltete Kühlfallen
- Standsicher, flacher Boden
- Glaswollefilter hält die KOH-Partikel sicher zurück
- Hohe Kapazität
- Kühlfinger auswechselbar
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)