Merck
Z421960
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dreihals-Rundkolben
vertical, capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Synonym(e):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Verbindung
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (2)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
12,000 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)