Wichtige Dokumente
Z420255
Komet™ magnetic stirring bar
Octagonal, L 50 mm, diam. 21 mm, PTFE-coated
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37174-0000
Länge
50 mm
Durchmesser
21 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Transmits torque 2 to 3 times larger than those of conventional stirring bars of this length. High-powered samarium-cobalt magnet.
Rechtliche Hinweise
Komet is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)