Z420115
Scienceware® Vikem®-beschichteter C-förmiger Bleiring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
lead (Vikem vinyl coated)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18308-2000
Gewicht
680 g
Allgemeine Beschreibung
Zur Verbesserung der Standfestigkeit. Beschichtung ist chemikalienbeständig.
• Für alle Anwendungen
• Biegsam, kann an verschiedene Durchmesser angepasst werden
• Auch geeignet für Saugflaschen
• Grün beschichtet
• Für alle Anwendungen
• Biegsam, kann an verschiedene Durchmesser angepasst werden
• Auch geeignet für Saugflaschen
• Grün beschichtet
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420115-1EA | 4061832264448 |