Z411833
Acid neutralization traps for Welch® pumps
For Models 1402N and 1376N
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
For Models 1402N and 1376N
Allgemeine Beschreibung
includes replacement element 1420E-01
Rechtliche Hinweise
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)