Z409111
Achat-Mörser und -stößel
Deep form, O.D. 150 mm
Synonym(e):
Agate Pestle, Mortar and Pestle Set
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
agate
Tiefe
50 mm
ID
120 mm
AD
150 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus Naturachat, mit hochglanzpolierten Oberflächen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z409111-1EA | 4061832333229 |