Merck
Z408522
Sigma-Aldrich
Scienceware® Cryo-Safe cold box
insulated to maintain low temperature
About This Item
UNSPSC-Code:
41123304
NACRES:
NB.22
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
Holds 12 x 1.5 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18847-0002
Methode(n)
cryopreservation: suitable
L × B × H
11.7 cm (4.6 in.) × 11.7 cm (4.6 in.) × 7.1 cm (2.8 in.)
Allgemeine Beschreibung
Geformtes PS mit Deckel. Fasst 12 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen. Ist isoliert zum Aufrechthalten einer niedrigen Temperatur, wodurch die sichere Lagerung und der sichere Transport von Enzymen und kritischen Proben gewährleistet wird. Sobald die Box aus dem -20 °C-Gefrierschrank genommen wird, bleibt 1.5 h eine Temperatur von -15 °C erhalten und für weitere 4 h bleibt die Temperatur unter 0 °C.
Rechtliche Hinweise
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)