Z400564
Ace Trubore® PTFE-Rührerbaugruppe
joint: ST/NS 45/50, for flask size, 5,000 ‑ 12,000 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Leistungsmerkmale
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8064-24
Durchm. × L
1 in. × 1 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Präzisions PTFE-Lager, mit Lagerdurchmesser 10mm, Glasschaft mit Rührblattaufnahme und PTFE-Rührblatt.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)