Z310794
Volac® Mini-Messkolben
volume 2 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint ST/NS neck7/16
Beschreibung
Class A
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type PP Stopper
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Poulton & Graf
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
2 mL, accuracy: ±0.025 mL
Kapazität
2 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z310794-1PAK | 4061833578988 |