Merck
Z309036
Quickfit® Rührwellenflügel
shaft D 6 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
ST7/3
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit ST 7/30
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Flügel B
76 mm
Welle T
6 mm
Allgemeine Beschreibung
Benötigen die angegebene Mindest-Öffnung zum Einführen in Kolben o.ä. PTFE, halbmondförmig.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)