Merck
Z308544
Quickfit® Flaschenaufsätze, gesintert
for use with 250 mL bottles
Synonym(e):
MF48/23/250
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Hersteller/Markenname
Quickfit MF 48/23/250
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Kompatibilität
for use with 250 mL bottles
Allgemeine Beschreibung
Sinter Flaschenaufsätze. Mit 24/29 Schliffkern. Für o.g. Flaschen.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)