Merck
Z304204
Quickfit® Säulenpackungsträger
fits ST/NS: 24/29 female joint
Synonym(e):
EX13/23
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Quickfit® EX 13/23
Verfügbarkeit
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Durchmesser
21 mm
Allgemeine Beschreibung
Hält 4 mm Fenskespiralen, kann mit jeder Kolonne verwendet werden, sofern der Innendurchmesser passend ist.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)