Z303941
Klammer für Quickfit® Flanschdeckel für Reaktionskolben
For 100 mm bore
Synonym(e):
JC100F
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Etikett
D
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Quickfit JC 100F
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Designed for securing flat flange joints, these clips have a hinged ′spring wire′ design that tightens using a wing nut.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303941-1EA | 4061832829876 |