Merck
Z291846
Supelco
Verschlüsse für WISP Autosampler-Fläschchen mit 48 Positionen
screw-thread caps, open-top closures, black PP
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
black polypropylene cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Fitting
thread for 13-425
Rechtliche Hinweise
WISP is a trademark of Waters
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)