Wichtige Dokumente
Z284084
Doppeltes Spinfin® Magnetrührstäbchen
size 19 mm × 16 mm
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37126-0034
Länge
19 mm
Durchmesser
16 mm
Größe
19 mm × 16 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit dünnen Rippen oben und unten
Rechtliche Hinweise
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)