Merck
Z283274
Sigma-Aldrich
Aldrich® Spatel, schwere Ausführung
L 12 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122403
NACRES:
NB.35
Materialien
stainless steel
Länge
12 in.
Allgemeine Beschreibung
Enden flach, einmal gerundet, einmal eckig. Enden sind 76 x 19mm.
Anwendung
Aldrich® heavy-duty spatula has been used:
  • to scrape the cells during the collection of E. coli cell culture samples
  • to add the sand to the stainless steel tube
  • to pry and mount the blocks of organoids
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z283274-1EA4061835516551