Z282022
Coors™ Aluminiumoxidmörser
capacity 30 mL, O.D. × H 75 mm × 37 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
alumina
Hersteller/Markenname
Coorstek 60364
AD × H
75 mm × 37 mm
Kapazität
30 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
99.5% Aluminiumoxid. Extrem harte und nichtabsorbierende Oberfläche. Bestellen Sie Mörser und Pistille getrennt.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z282022-1EA | 4061833569092 |
Z282073-1EA | 4061833309131 |