Merck
Z278521
Wilmad® Koaxialeinsatz
stem L 32 mm, reference capacity 40 μL, sample capacity 339 μL
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 520-3
Schaft L
32 mm
Allgemeine Beschreibung
Konstruktion aus Präzisions-Ganzglas eliminiert die Seitenbanden nahezu und ist dem PTFE-Einsatz bei Experimenten mit variabler Temperatur deutlich überlegen. Der obere Abschnitt des Einsatzes passt genau in das äußere NMR-Röhrchen; der Schaft mit 2 mm AD wird innerhalb von 0.013 mm gerade gehalten. Nur mit dünnwandigen NMR-Röhrchen mit 5 mm AD und 178 mm Länge verwenden. Jeder Einsatz wird mit Verschlusskappe geliefert.
Anwendungen:
  • Externe Referenzierung
  • Externe Verriegelung
  • Zur Untersuchung intramolekularer Wechselwirkungen
  • Bestimmung der magnetischen Suszeptibilität
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)