Z278432
Ace replacement cap
with hole
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pk of 48 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9590-46
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Offene Deckel für 14/10-Schraubsdhcliffe, mit einem O-Ring. Größe: 20mm. Septen aus PTFE beschichtetem Silikongummi.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)