Z278408
Heat transfer block
Four holes for vials
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
Holds 4 x flasks
Hersteller/Markenname
Ace Glass 9594-12
Allgemeine Beschreibung
Aluminiumblocks mit ausgezeichneter Wärmeübertragung; beeinflussen die Magnetrührer nicht. Als Ersatz für Glas-Sandbäder bei Microscale-Experimenten. Zum Aufsatz auf Magnetrührer.
Block mit 4 Löchern für alle ACE-Microscale-Reaktionsfläschchen und einer Thermometerbohrung.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)