Z277959
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments 9/4812
Temperaturmessbereich
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
Schaftabmessungen
8 in.
Allgemeine Beschreibung
- 2 in. dial
- °C/°F scales
- Recalibration adjustment feature
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)