Z274771
Wilmad® NMR-Präzisionsröhrchen, 10 mm Durchm.
frequency 100 MHz
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pkg of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 513-1PS-7
Parameter
100 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
51 μm
Konzentrizität
254 μm
Röhrchendurchm.
10 mm
Wandstärke
0.46 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274771-1PAK | 4061832799490 |
Z274771-5PAK |