Merck
Z273996
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® Flaschenthermometer
low freezer, temperature -90-20 °C
Synonym(e):
freezer temperature measurement, freezer thermometer
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.17
Verwendung
low freezer
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 °C
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
HB Instruments B61004-0000
Temperaturmessbereich
-90-20 °C
Länge
145 mm
Allgemeine Beschreibung
NIST-entsprechende Enviro-Safe Thermometer mit PTFE-Beschichtung in unzerbrechlicher Kunststoffflasche. Das eingeschlossene Thermometer speichert die gemessenen Temperaturen genau, wenn die Gerätetür geöffnet wird. Die Flaschen haben sowohl Velcro- als auch Magnetbefestigung zur einfachen Installation.
Sonstige Hinweise
Alkoholfüllung
Rechtliche Hinweise
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z273996-1EA4061826668412