Z273910
SNOOP® Gaslecksuchgerät
for reaching places with limited accessibility
Synonym(e):
SNOOP® Flüssigkeitsleckdetektor
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Gaslecksucher; ungiftig, unbrennbar, hinterläßt keine Rückstände. 226mL-Spritzflasche mit ausziehbarer Spitze (bis 30.5mm), um auch unzugängliche Stellen zu erreichen.
Sonstige Hinweise
Wir empfehlen den Einsatz von Leck-Detektoren basierend auf Flüssigkeiten nicht bei Kapillar-GC-Systemen.
Rechtliche Hinweise
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273910-1EA | 4061833578469 |