Merck
Z268623
Sigma-Aldrich
Scienceware® Safe-Lab PTFE stopper
joint: ST/NS 29/42, hollow
Synonym(e):
lab stopper, lab stoppers, stoppers
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS29/42
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F20197-1530
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Stopfen mit PP-Lösemutter zur leichten Trennung von Kolben. Zum Gebrauch mit Siede- und Destillierkolben mit Schliff.
Rechtliche Hinweise
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)