Merck
Z266086
Sigma-Aldrich
TLC-Trockenmittelschrank
provides complete visability of stored TLC plates under desiccating conditions
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Allgemeine Beschreibung
Acryl-Kammern bieten gute Sichtbarkeit der aufbewahrten DC-Platten unter Trocknungsbedingungen. Aufbewahrung von bis zu 24 (20 × 20cm) Platten. Die Platten sollten für optimale Ergebnisse vor dem Lagern ofentrocken sein.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z266086-1EA4061837617966