Z265950
Feste Glas-Beads
soda-lime glass, diam. 6 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41102422
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass
Durchmesser
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung als Destillationssäulenpackung, Mischkugeln und Siedesteine. Jede 454-g-Schachtel enthält ein Packungsvolumen von etwa 360 cm3. +/- 10 % Variation der Korngröße.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z265950-1EA | 4061833578414 |