Merck
Z262838
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 8 oz (250 mL), clear, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
black plastic cap
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (24-400)
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216815
Kapazität
8 oz (250 mL)
Durchm. × H
60 mm × 136 mm
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Bequem mit aufgesetzten Verschlüssen verpackt. Flaschen aus Wheaton "900" Braunglas oder "800" Natronkalk-Flintglas klar. Kappenarten:
¿ Weiße PP Kappe mit PTFE, geschäumter PE, oder Polyvinyleinlage
¿ Schwarze Kunststoffkappe mit Poly-Seal® PE Dichteinlage
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
  • Polypropylene caps with choice of liners
Rechtliche Hinweise
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)