Merck
Z261408
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, stumpfe 90°-Pipettierspitze
gauge 14, L 6 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
Hersteller/Markenname
Popper 9871
Länge
6 in.
Manometer
14
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)