Merck
Z256269
Sigma-Aldrich
Wheaton Probenfläschchen mit gummierten Kappen
clear glass vial (white marking area), volume 8 mL, thread for 15-425
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial (white marking area)
styrene-butadiene liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 144 ea
AD × H
17 mm × 60 mm
Volumen
8 mL
Fitting
thread for 15-425
Allgemeine Beschreibung
Deckel mit weissen Styrol-Butadien-Gummidichtungen. Lieferung in Großpackungen. Material: klares Borosilikatglas Typ Wheaton-33, oder braunes Glas Typ Wheaton-320. Autoklavierbar und kältefest.
Rechtliche Hinweise
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.