Merck
Z250007
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded neck (20-400)
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pkg of 48 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216842
Kapazität
1 oz (30 mL)
Durchm. × H
31 mm × 79 mm
Farbe
amber
Allgemeine Beschreibung
Bequem mit aufgesetzten Verschlüssen verpackt. Flaschen aus Wheaton "900" Braunglas oder "800" Natronkalk-Flintglas klar. Kappenarten:
¿ Weiße PP Kappe mit PTFE, geschäumter PE, oder Polyvinyleinlage
¿ Schwarze Kunststoffkappe mit Poly-Seal® PE Dichteinlage
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass• The amber glass protects the contents from UV light• Polypropylene caps with choice of liners
Rechtliche Hinweise
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tao Liu et al.
Scientific reports, 7(1), 12913-12913 (2017-10-12)
Phosphine (PH