Merck
Z231657
Duran® Uhrengläser
O.D. 250 mm
Synonym(e):
213216607
About This Item
UNSPSC-Code:
41121801
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
DURAN®
AD
250 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit abgeschmolzenen Kanten, hergestellt aus Borosilikatglas Typ 3.3. Für max. chemische Resistenz und Temperaturfestigkeit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Complies with DIN 12341• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Reduced risk of injury due to fused rim• Heat resistant
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)