Merck
Z231630
Duran® Uhrengläser
O.D. 150 mm
Synonym(e):
213215705
About This Item
UNSPSC-Code:
41121801
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
DURAN®
AD
150 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit abgeschmolzenen Kanten, hergestellt aus Borosilikatglas Typ 3.3. Für max. chemische Resistenz und Temperaturfestigkeit.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Complies with DIN 12341
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Reduced risk of injury due to fused rim
  • Heat resistant
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)