Z222046
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 5.7 L
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson 100-410-164
Tankkapazität
5.7 L
Allgemeine Beschreibung
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 3800 Utrasonic Bath.
Rechtliche Hinweise
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)