Z221163
Aldrich® Sublimationsapparatur
capacity, ≤ 12 g starting material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity≤ 12 g starting material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit verschraubten NS-Schliffen und 2 mm Glashahn.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z557072-1EA | 4061832119304 |
Z557080-1EA | 4061826228340 |
Z221163-1EA | 4061837617508 |