Z214760
ACE Klinge, Edelstahl 304
W × L 24 mm × 134 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8086-12
B × L
24 mm × 134 mm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)